Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous solution (green)
Quality Segment
packaging
pkg of 1 L 20x (921P-09), pkg of 200 mL 20x (921P-06), pkg of 50 mL 20x (921P-04)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
Declere kann bei immunhistochemischen Färbungen von formalinfixierten Paraffinschnitten von Geweben verwendet werden. Die Anwendung dieses Produkts fördert die Standardisierung der Vorbehandlung, was wiederum zu konsistenteren und zuverlässigeren Ergebnissen führt.
Physical form
Lösung mit Vorbehandlungsreagenzien
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Declere is a registered trademark of CellMarque Corporation
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) flow cytometry: 1:100, immunoblotting: 1:25, immunohistochemistry: 1:150 | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| form aqueous solution (green) | form - | form - | form - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| packaging pkg of 1 L 20x (921P-09), pkg of 50 mL 20x (921P-04) | packaging - | packaging - | packaging - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 921P-06 | 0841683106753 |
| 921P-09 | 0841683125204 |
| 921P-04 | 0841683106760 |