82972
TRIS-Hydrochlorid pH 8,5; 0,05 M – Natriumchlorid 0,1 M – L-Glutathionrot. 0,005 M – L-Glutathion ox. 0,001 M
Synonym(e):
Kristallisationslösung 47/Kit-Nr. 96827
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
pH-Wert
8.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.01 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)