Merck
74719
Sigma-Aldrich
Octaethylenglykol-monotetradecylether
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
C14E8, Tetradecyl-octaethylenglykolether, Tetradecyloctaglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
566.81
Beilstein:
5996901
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥99.0% (TLC)
Mol-Gew.
566.81 g/mol
Methode(n)
protein quantification: suitable
mp (Schmelzpunkt)
38-39 °C
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
InChIKey
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)