Wichtige Dokumente
67328
Methyl-6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranosid
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
6-O-(N-Heptylcarbamoyl)-methyl-α-D-glucopyranosid, HECAMEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥97.0% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +101°
Mol-Gew.
335.39 g/mol
CMC
19.5
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCNC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChIKey
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.