Merck
41110
Mikropartikel auf Polystyrolbasis, superparamagnetisch, rot fluoreszierend
size: 10 μm
Synonym(e):
S-MAGFluoRed
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 ML
€ 725,00
€ 725,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
1% (solid)
particle size
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 3
Dieser Artikel
5590240857
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
density
1.3-2.3 g/cm3
composition
iron oxide, ≥20%
composition
iron oxide, ≥30%
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
1% (solid)
concentration
0.1% (solids)
concentration
0.1 wt. % (solid)
particle size
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
particle size
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
particle size
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. If I want to measure the particles by UV–vis spectrometer, what is their detection wavelength?
    1 answer
    1. A supplier Certificate of Analysis shows the blank and sensitivity absorbances are tested at 460 nm.
      Helpful?
  2. Las nanoparticulas estan dispersas en agua? para medir su fluorescencia es necesario dispersarlas en otro disolvente?
    1 answer
    1. This product is a 1% dispersion is water. The particles are composed of polystyrene, iron oxide, and fluoRed fluorescent dye. Diluting in other solvents is not necessary, water is a suitable diluent.