Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 491,00 | |
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.340,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Der AptaFluor® SAH Methyltransferase TR-FFRET-Assay ist ein Universal-Assay für Enzyme, die S-Adenosylmethionin (SAM) zu S-Adenosylhomocystein (SAH) umwandeln, mit einer zeitaufgelösten Förster-Resonanzenergietransfer (TR-FRET)-Ausgabe im fernen Infrarotbereich. Der Assay kann für alle Enzyme innerhalb der Histonmethyltransferase(HMT)- und DNA-Methyltransferase(DNMT)-Familien verwendet werden. Der Assay wurde speziell für Hochdurchsatz-Screening (HTS) entwickelt, mit einem einfachen Mischen-und-Lesen-Format und 2 Flüssigkeitzugabeschritten. Er wird in einem Endpunktmodus durchgeführt: Methyltransferase(MT)-Enzymreaktionen werden mit einem universellen Stoppreagens (bereitgestellt) gequencht und anschließend werden die Nachweisreagenzien hinzugefügt.
Der Assay bietet Reagensstabilität und Kompatibilität mit gängigen Multimode-Plattenlesegeräten. Der AptaFluor® SAH Methyltransferase TR-FRET-Assay bietet folgende Vorteile:
Komplette Transcreener® Produktliste
Der Assay bietet Reagensstabilität und Kompatibilität mit gängigen Multimode-Plattenlesegeräten. Der AptaFluor® SAH Methyltransferase TR-FRET-Assay bietet folgende Vorteile:
- Einfaches Mischen-und-Lesen-Format, ideal für HTS.
- Robuster MT-Nachweis unter Anfangsgeschwindigkeitsbedingungen (= 20 % Umwandlung von SAM zu SAH).
- Nimmt SAM-Konzentration von so wenig wie 100 nM und bis zu 5 μM auf.
- Ein fernes Infrarot-Tracer minimiert Beeinträchtigungen von fluoreszierenden Verbindungen und Lichtstreuung.
Komplette Transcreener® Produktliste
Physical form
Kit mit gepufferten wässrigen Lösungen
Preparation Note
3023-B = 100 Assays, 96-Well
3023-1K = 1.000 Assays, 384-Well
3023-1K = 1.000 Assays, 384-Well
Legal Information
AptaFluor is a registered trademark of BellBrook Labs
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 229164-5G | 04061832339054 |
| 229164-25G | 04061832339047 |
| 3023-1K | 04061835357116 |
| 3023-B | 04061835357444 |