Merck
297577
Sigma-Aldrich
Inulin-carboxy-14C
solid
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solid
Mol-Gew.
~5,000
Kennzeichnungsgrad
1-3 mCi per g
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
screw cap bottle