Fortfahren mit
1801
α-Naphthyl Butyrate Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.4 g/L
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Intended for use in the Sigma α-Butyrate Esterase kit, procedure 181B
Packaging
2.4g/L alpha-naphthyl butyrate in methanol solution with stabilizers
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GHS280GHS232GHS216
concentration
2.4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N F Li et al.
Cell proliferation, 40(5), 780-794 (2007-09-20)
Cell immortalization is considered to be a prerequisite status for carcinogenesis. Normal human ovarian surface epithelial (OSE) cells, which are thought to be the origin of most of human ovarian carcinomas, have a very limited lifespan in culture. Establishment of
Michael D'Angelica et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 24(9), 1221-1228 (2011-05-17)
Folate receptor alpha (FRα), encoded by folate receptor 1 (adult) gene, has emerged as a cancer biomarker and potential therapeutic target. In addition, its expression in tumors may offer prognostic information. The aim of this study was to assess the
Y Ariumi et al.
Oncogene, 19(12), 1491-1499 (2000-03-29)
The human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) Tax oncoprotein repressed the transcriptional activity of wild-type p53 through its N-terminal trans-activation domain. Although Tax did not directly bind to p53, this repression required the activation of CREB pathway by Tax.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
190233-25G04061836817602
190233-5G04061836817619
1801-50ML04061838202642
2738304061833407318