Wichtige Dokumente
14955
Iris 7G-WS-carbonsäure
Synonym(e):
2-{2-{2-[4-(4-Carboxybutyrylamino)-phenylthio]-3-{2-[1-(hex-5-inyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-indol-2-yliden]-ethyliden}-cyclohex-1-enyl}-vinyl}-1-(hex-5-inyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonat Monokaliumsalz
About This Item
Fluoreszenz
λex 804 nm; λem 823 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Sc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O9S3.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
InChIKey
GLVAQGAOXASSSF-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
Prinzip
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable