Merck
137251
L-Asparagin Monohydrat
EMPROVE® EVOLVE
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Aminobernsteinsäure-monoamid, (S)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, L-Asparaginsäure-4-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Level
product line
EMPROVE® EVOLVE
assay
98.5-101.0% dry basis
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin and microbial, tested
mp
233-235 °C (lit), 233-235 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137251100004065267289199
137251010004065267289182
137251000304065267289175
137251901004065267289205