Merck
01824
Sigma-Aldrich
Acylase I, immobilisiert auf Eupergit® C, aus Aspergillus sp.
≥50 U/g moist material
Synonym(e):
Aminoacylase, immobilisiert, Plexazym® AC
About This Item
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Form
beads
Spezifische Aktivität
≥50 U/g moist material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
die trägergebundene Acylase katalysiert die Hydrolyse von N-Acetyl-DL-aminosäuren zur L-Aminosäure, die D-Form wird nicht angegriffen
Einheitendefinition
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol N-Acetyl-L-methionin pro Minute bei pH 8.0 und 25°C umsetzt
Rekonstituierung
Standard Protokoll: eine 10-20% Substratlösung, pH 6-8, mit Zugabe von CoCll2 (10-4 molar) bei 33°C wurde benutzt. Prior to use the polymer was washed with water (50 times bed volume); when usedin a fixed bed reactor, a velocity of flow of 3 bed volumes/h leads to a hydrolysis degree of 80%
Hinweis zur Analyse
feuchte Perlen (Trockengehalt ~30%, Perldurchmesser 50-100 μm), kovalente Fixierung der Acylase
Sonstige Hinweise
The immobilized acylase is used for the convenient resolution of amino acids via the selective deacetylation of N-acetyl-L-amino acids in DL-racemates
Rechtliche Hinweise
Eupergit is a registered trademark of Röhm GmbH & Co. KG
Plexazym is a registered trademark of Röhm GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Kuhlmann et al.
Chemie Ingenieur Technik, 52, 607-607 (1980)
J. Tramper
Solid Phase Biochemistry, 393-393 (1983)
Preparation and properties of enzymes immobilized by copolymerization.
D Jaworek et al.
Methods in enzymology, 44, 195-120 (1976-01-01)
Optical resolution of racemic amino acids by aminoacylase.
T Sato et al.
Bioprocess technology, 16, 3-14 (1993-01-01)
Keya Cai et al.
Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology, 24(2), 285-290 (2008-05-10)
Three model silkworms, highly resistant strain, highly susceptible strain and their near isogenic line were established by hybridization and backcross. The resistance of silkworm (Bombyx mori L.) to BmNPV was studied at proteomic level using two-dimensional gel electrophoresis and MALDI