Fortfahren mit
T176
4-Hydroxytamoxifen
analytical standard, (E) and (Z) isomers (50:50)
Synonym(e):
4-OHT, 4-{1-[4-(Dimethylaminoethoxy)-phenyl]-2-phenyl-1-butenyl}-phenol, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,30
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.51
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
€ 81,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
ethanol: 20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
InChI key
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
General description
4-Hydroxytamoxifen ist ein antiestrogenes Mittel und einer der aktiven Metaboliten von Tamoxifen, der bei seiner Hydroxylierung durch Cytochrom P4502D6 (CYP2D6) gebildet wird. Tamoxifen wird bei Brustkarzinom maßgeblich als Hormontherapie eingesetzt.
Application
Der 4-Hydroxytamoxifen-Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
  • Bestimmung von Tamoxifen und seinen drei Metaboliten in getrockneten Blutfleck-Scheiben (DBS) mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Elektrospray-Ionisation-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-ESI-MS/MS)
  • Gleichzeitige Beurteilung von Tamoxifen, 4-Hydroxytamoxifen und Endoxifen aus DBS-Proben mittels UHPLC-MS/MS
  • Entwicklung und Validierung von einem NACE-Verfahren (nichtwässrige Kapillarelektrophorese), das an einen kapazitiv gekoppelten, kontaktlosen Leitfähigkeitsnachweis (C4D) gekoppelt ist, um Tamoxifen und seine drei Hauptmetaboliten nach ihrer Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) aus Humanplasmaproben von Brustkrebspatientinnen zu analysieren
  • Multirückstandsanalyse von Humanplasmaproben, um Tamoxifen und seine Abbauprodukte unter Verwendung eines NACE-Verfahrens (nichtwässrige Kapillarelektrophorese) in Kombination mit UV-Nachweis zu quantifizieren
  • Kombinierter Nachweis von Tamoxifen und Ormeloxifen zusammen mit ihren Abbauprodukten in Humanplasmaproben mittels LC-ESI-MS/MS
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the chemotherapeutic drug tamoxifen, exhibiting more potent estrogen agonist/antagonist activity than the parent drug. Also active as intra-membranous inhibitor of lipid peroxidation.
Other Notes
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H6278H7904SML1666
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104), IL6(3569)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104), IL6(3569)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), ESRRG(2104), IL6(3569)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890), Esr2(25149)
Gene Information
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxytamoxifen
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael J Chisamore et al.
PloS one, 4(5), e5624-e5624 (2009-05-23)
The orphan nuclear receptor estrogen-related receptor alpha (ERRalpha) is a member of the nuclear receptor superfamily. It was identified through a search for genes encoding proteins related to estrogen receptor alpha (ERalpha). An endogenous ligand has not been found. Novel
Takashi K Ito et al.
PloS one, 9(7), e102186-e102186 (2014-07-25)
Risk factors for atherosclerosis accelerate the senescence of vascular endothelial cells and promote atherogenesis by inducing vascular inflammation. A hallmark of endothelial senescence is the persistent up-regulation of pro-inflammatory genes. We identified CDC42 signaling as a mediator of chronic inflammation
Paolo Cinelli et al.
BMC developmental biology, 8, 57-57 (2008-05-27)
The transcription factor STAT3 is a downstream target of the LIF signalling cascade. LIF signalling or activation is sufficient to maintain embryonic stem (ES) cells in an undifferentiated and pluripotent state. To further investigate the importance of STAT3 in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T176-50MG04061837338113
T176-10MG04061837338106