Fortfahren mit
S7545
Natriumacetat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,80
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021906
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
204-823-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
€ 52,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), <0.01% Insoluble matter
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.03%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium acetate is commonly applicable in molecular biology experiments such as nucleic acid purification and precipitation, protein gel electrophoresis, protein crystallization, and high-performance liquid chromatography (HPLC). Sodium acetate is also used in plastic production, dyeing, and leather tanning.
Application
Sodium acetate has been used:
  • in the isolation of DNA from bacterial samples of the human gastrointestinal tract[1]
  • as a component of RNA elution buffer for the preparation of infrared (IR) fluorescent probes in northern blot technique[2]
  • in the lysis buffer for cellular lysis to detect reversible oxidation of protein tyrosine phosphatases (PTPs) with the cysteinyl-labeling assay using IMR90 fibroblasts[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8750908959S1429
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99-101% dry basis
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pH
-
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumacetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 시약이 solid라고 되어 있는데 solid가 무슨 이미인가요? 시약이 알맹이 형태로 되어 있는 건가요?
    1 answer
    1. The form of this product is a white powder.