Merck
K4512
Kavergal 1
analytical standard, 65% (NMR), solid
Synonym(e):
[(+)-Catechin-(4α→8)-(+)-gallocatechin-(4α→8)]n-(+)-catechin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
65% (NMR)
form
solid
mol wt
average mol wt 8,000 Da (n = 1 to 10)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
ethanol: 40%, H2O: soluble
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Anti-hypoxic; acts on the mitochondrial respiratory chain, angioprotector.
Legal Information
Khodjaev et al., USSR patent #1503260, "Obtaining mode of Kavergal"
Disclaimer
Vor Licht schützen.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)