H7753
Hexestrol
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-(1,2-Diethylethylen)-diphenol, meso-3,4-Bis-(p-hydroxyphenyl)-hexan, Dihydrodiethylstilböstrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
InChIKey
PBBGSZCBWVPOOL-HDICACEKSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.