Fortfahren mit
C7970
Casein Acid Hydrolysate for Biotechnology and Microbiology
Vitamin Free, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.85
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caseinsäurehydrolysat, vitaminfrei, suitable for microbiology, rich in amino acids and serves as a nitrogen source.
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
≥4.6% amino, ≥7% total
ash
≤42%
loss
≤5% loss on drying
color
off-white to yellow
pH
5-7 (2% in H2O)
application(s)
food and beverages
veterinary, microbiology
General description
Casein Acid Hydrolysate is obtained by degrading casein with hydrochloric acid; vitamins and other growth-promoting compounds are largely destroyed in the process. However, it is a rich source of amino acids and serves as a nitrogen source. It is suitable for the preparation of culture media employed in the bacteriological assay of vitamins and antibiotic sensitivity.
Application
Casein Acid Hydrolysate that is free of vitamins can be used as a nitrogen source in culture media that is being used to conduct a bacteriological assay on vitamins and antibiotic sensitivity.
Other Notes
Ein vitaminfreier Salzsäureverdau von Casein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701711.119311.07213
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
nitrogen analysis
≥4.6% amino, ≥7% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
pH
5-7 (2% in H2O)
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7-7.7
pH
6.7-7.7 (5% in water)
form
powder
form
powder
form
powder
form
medium granules
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)