Fortfahren mit
C3222
Campylobacter-Supplement III (Skirrow)
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
Application
Ein Antibiotikazusatz empfohlen für die selektive Isolierung von Campylobacter -Spezies.
Preparation Note
Ausreichend für 500 mL Medium
Other Notes
Zusammensetzung: (per vial)
Polymyxin B: 1,250 IU
Vancomycin: 5.00 mg
Trimethoprim: 2.50 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
940297480775423
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Enterobacter spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C3222-1VL04061837404009
C3222-5VL04061833485583