Fortfahren mit
A7517
Albumin aus Rinderserum
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
24-32 mg/vial (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Concentration:
24—32 mg/vial protein (biuret)
€ 50,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
24-32 mg/vial (biuret)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
vial of 25 mg
origin
USA origin
concentration
24—32 mg/vial protein (biuret)
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
5.2
solubility
water: slightly soluble
suitability
suitable for (Suitable for use as an electrophoresis marker)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular and α-helical single-chain protein, produced in the liver.[1] This non-glycosylated protein belongs to the serum albumins family.[2] BSA consists of three homologous domains with two sub-domains each.[1]
Application
Bovine Serum Albumin (BSA) has been used:
  • as a standard protein in the elution-filter aided proteome preparation (FASP) method[3] and in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)[3][4]
  • as a component of the molecular weight marker in SDS-PAGE and western blotting[4]
  • as a blocking agent in immunofluorescence[4]
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Bovine Serum Albumin (BSA) participates in the transport of endogenous and exogenous substances, such as hormones, fatty acids, drugs, and xenobiotics.[1] It is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[5] BSA is usually preferred for the preparation of serum-free media.[6] It is used in the pharmaceutical and cosmetic industry.[2]
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9085A2153A3733
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
assay
24-32 mg/vial (biuret)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A7517-1VL04061838465993
Questions
  1. how to reconstitute it.
    1 answer
    1. Albumins are readily soluble in water and can only be precipitated by high concentrations of neutral salts such as ammonium sulfate. For more details on Bovine Serum Albumin, kindly review the following link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/263/644/a0281pis.pdf