Fortfahren mit
A7284
Albumin -Lösung
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,90
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.240,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.340,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
ELISA: suitable
Concentration:
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
€ 65,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
contains
0.1% sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist in einer Einzelkette gebunden, die mit 17 Cysteinresten vernetzt ist. Es umfasst drei homologe, strukturell unterschiedliche Domänen und jeweils zwei Unterdomänen.[1] Dieses globuläre, α-helikale, nicht glykosylierte Protein wird in der Leber erzeugt.[1]
Application
Rinderserumalbuminlösung wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung der Wirkung von Plasmaprotein auf sulfatierte Glykosaminoglykane (sGAG)[2]
  • zur histologischen Beurteilung der implantierten allogenen mesenchymalen Stammzellen-Alginatkonstrukte (MSC)[3]
  • als Komponente von phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) zur Behandlung von Erythrozyten für die Probenvorbereitung [4]
Biochem/physiol Actions
Rinderserumalbumin (BSA) wird verbreitet als Blockierungsmittel für ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) verwendet.[5] Es ist außerdem der Hauptbestandteil von Zellkulturmedien.[6] BSA fördert die Differenzierung von humanen embryonalen Stammzellen (hESC) und unterstützt die Zirkulation von Arzneimitteln, Hormonen und Fettsäuren.[6][1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1662A4628A7034
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
4.8-5.5% protein basis (biuret)
assay
20.0-24.0% protein basis (biuret)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does this product (A7284) contain biotin?
    1 answer
    1. This product is prepared from a powder albumin that is not tested for the presence of biotin. The prepared solution has not been dialyzed and likely does contain biotin.