Fortfahren mit
97085
Benzylidencampher Sulfonsäure
analytical standard
Synonym(e):
α-(2-Oxoborn-3-yliden)-toluol-4-sulfonsäure, 3-Benzylidencampher-4′-sulfonsäure, 4′-Sulfo-3-benzylidencampher, 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-yliden)-methyl]-benzolsulfonsäure, p-[(2-Oxo-3-bornyliden)-methyl]-benzolsulfonsäure, BCSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.40
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
14648450
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤8.0% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-
InChI key
KKJKXQYVUVWWJP-RAXLEYEMSA-N
General description
Benzylidene camphor sulfonic acid (BCSA) is an organic ultraviolet absorbing compound used primarily in cosmetics (sunscreens, lipsticks, shampoos and hair sprays).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
615475616891556
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic UV filters and their photodegradates, metabolites and disinfection by-products in the aquatic environment.
Diaz-Cruz MS, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 27(10), 873-887 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
97085-25MG04061833324905