Fortfahren mit
95381
Bismuth oxide
purum, ≥98.0% (KT)
Synonym(e):
Dibismuttrioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Bi2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-134-7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bismut(III)-Oxid, purum, ≥98.0% (KT)
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (KT)
form
crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
loss
≤0.2% loss on ignition
SMILES string
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChI key
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Über die Herstellung von neuen, stabilisierten, Oxidionen leitende Bismut-Vanadat-Phasen durch eine mikrowellenunterstützte Methode aus V2O5, Bi2O3 und anderen festen Oxiden wurde berichtet. Diese keramischen Stoffe sind vielverspechend für die Anwendung in Festoxid-Brennstoffzellen, Wasserdampf-Elektrolyseuren und Sauerstoffsensoren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
202827310646229474
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder and chunks
assay
≥98.0% (KT)
assay
99.999% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99.998% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
loss
≤0.2% loss on ignition
loss
-
loss
-
loss
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismut(III)-Oxid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
L M Formosa et al.
International endodontic journal, 45(4), 326-336 (2011-11-03)
To investigate the physical properties of tricalcium silicate (TCS) with and without the addition of a radiopacifier and compare them with that of Portland cement (PC) and radiopaque PC in an mineral trioxide aggregate-like system. Tricalcium silicate, PC and radiopacified
V S Kopp et al.
Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography, 68(Pt 1), 148-155 (2011-12-22)
X-ray diffraction from films consisting of layers with different thicknesses, structures and chemical contents is analysed. The disorder is described by probabilities for different sequences of layers. Closed analytical expressions for the diffracted X-ray intensity are obtained when the layers
Hang Zhang et al.
Optics express, 19(13), 12039-12044 (2011-07-01)
We investigated the generation of frequency up-converted femtosecond laser pulses by nondegenerate cascaded four-wave mixing (CFWM) in a bismuth-oxide glass (BI glass). Broad-bandwidth light pulses with different propagation directions were simultaneously obtained by using two small-angle crossing femtosecond laser pulses
Global Trade Item Number
SKUGTIN
95381-100G04061833315989
95381-500G04061833315996