Fortfahren mit
95283
Wasser
suitable for HPCE, suitable for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorption
in accordance at 200-800 nm
absorbance ratio
A200 nm ≤0.05 (absorption measured against Suprasil-Standard)
suitability
in accordance for fluorescence emission, suitable for HPCE, suitable for luminescence
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Wasser wird weitläufig für HPCE- (Hochleistungskapillarelektrophorese), Lumineszenz- und UV-spektroskopische Studien eingesetzt.
Application
Wasser wird zur Konditionierung von Kapillaren während der mizellaren elektrokinetischen kapillarchromatografischen Analyse eingesetzt.[1]
Preparation Note
hergestellt unter Reinraum-Bedingungen und filtriert durch einen 0.2 μm Membranfilter
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
270733006129801-OP
Water suitable for HPCE, suitable for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
Water
Water suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Water
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Matteo Bonoli et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(5), 1141-1147 (2003-02-20)
Antioxidant properties and stimulating effects of green tea are related to its content of cathechins and xanthines; tea quality evaluation is based on organoleptic tests and on the presence of those components. In this work, by a MEKC method, eight
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Yasushi Itoh et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004192-e1004192 (2014-06-20)
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses of the H5N1 subtype often cause severe pneumonia and multiple organ failure in humans, with reported case fatality rates of more than 60%. To develop a clinical antibody therapy, we generated a human-mouse chimeric
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PH007906-25MG04061822848948
95283-100ML04061837803147
95283-1L04061837803154
95283-250ML04061837803161
Questions
  1. Water for HPCE, For Luminescence and UV-Spectroscopy Is it possible to have the specifications in term of metal content?I am interested in the water with the lowest amount of metal. Do you have a list with the ppm or ppt for metal
    1 answer
    1. This product is tested for suitability in luminescence and UV Spectroscopy applications. Trace analysis testing is not conducted. See the link below to review the specifications for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIAL/95283
      Should trace analysis for metals be required, please see product 1.01262. This is an Ultra-Pure Water tested for suitability in UV/Vis Spectroscopy as well as a full panel of trace metals. Luminescence testing has not be conducted. Please see the link below to review the specifications for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.01262/1012620500