91897
Phloretin
analytical standard
Synonym(e):
β-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxy-propiophenon, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤8.0% water
mp (Schmelzpunkt)
~260 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
InChIKey
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?