Merck
91746
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
purum, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
TIPS-Triflat, Triisopropylsilyl-triflat, Triisopropylsilyl-trifluormethansulfonat
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.42
Beilstein:
3591541
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (T)
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChIKey
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagenz für die sanfte Einführung der TIPS-Gruppe; Review
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4345-4345 (1984)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3455-3455 (1981)
J.M. Muchowski et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5375-5375 (1985)
R. Bruckmann et al.
Chemische Berichte, 120, 635-635 (1987)