Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
sterility
sterile
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Bifidobacterium spp.
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| suitability Bifidobacterium spp. | suitability - | suitability - | suitability - |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Ketosulfoxonium ylides serve as versatile carbene equivalents for large-scale reactions, releasing dimethyl sulfoxide biproducts.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 90577-1VL | 04061837403125 |
| 90577-5VL | 04061833247099 |