Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 | |
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 379,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19F6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8955409
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
electrochemical window 5.5 V
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;1-7(2,3,4,5)6/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a water-immiscible imidazolium-type room temperature ionic liquid (RTIL) suitable for electrochemistry.
https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/materials-science/material-matters/material_matters_v4n4.pdf#page=18
Application
HMIMPF6 can be used as a chelate extraction solvent for divalent metal cations using 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione (thenoyltrifluoroacetone, Htta) as an extractant.
Other Notes
Ionic liquid employed in Friedel-Crafts alkylation of aromatic compounds; Polarity of salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
High-pressure phase behavior of systems with ionic liquids: Part III. The binary system carbon dioxide+ 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Shariati, Alireza, and Cor J. Peters
Journal of Supercritical Fluids, 30.2, 139-144 (2004)
Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Material Matters, 4(4), 103-103 null
Viscosity of 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate and 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate at high pressure
Tomida, Daisuke, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 52.2, 577-579 (2007)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 89320-5G | 04061833075746 |
| 89320-50G | 04061833075739 |