Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4N(HSO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.22
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
279-490-5
Beilstein/REAXYS Number:
4829202
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S/c2*1-5(2,3)4/h1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
General description
Die Anwendung von Ionenpaarreagenzien als Zusätze der mobilen Phase sichert die Elution von ionischen und hochpolaren Substanzen auf Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Die Reinheit der Zusätze der mobilen Phase ist von äußerster Wichtigkeit für einen Anwendungserfolg. Sigma-Aldrich bietet ein umfassendes Sortiment an individuell zugeschnittenen Reagenzien für anionische (quartäre Ammonium- und Phosphoniumsalze) und kationische (Alkansulfonate) Trennung. Alle Zusätze der mobilen Phase werden in besonderem Hinblick auf die Anforderungen der modernen Umkehrphase-HPLC gründlich untersucht:
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?