Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-237-6
Beilstein/REAXYS Number:
116149
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.593 (lit.), n20/D 1.594
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.), 249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
InChI key
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Tetrahydroquinolin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
176.0 °F
flash_point_c
80 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?