Merck
83934
Sigma-Aldrich
Tris-[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)-phenyl]-phosphin
technical, ≥95% (GCF)
Synonym(e):
Tris-[3-(1H,1H,2H,2H-perfluordecyl)-phenyl]-phosphin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H24F51P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1600.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥95% (GCF)
Verunreinigungen
~5% phospinoxide (31P-NMR)
mp (Schmelzpunkt)
90-100 °C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
Sonstige Hinweise
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)