Fortfahren mit
80304
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 3.0 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 315,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 315,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension, particles
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
2% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
3.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 3.0 μm) are a size standard, designed to identify the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
Application
Used to validate and monitor the performance of particle sizing equipment.
Also used:
  • in acoustic traps to study the effect of non-contact retention of microparticles on trapping performance of lab on chip systems
  • to synthesize microsphere-based interferometric optical probe called reflectophore
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Legal Information
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
955319051788511
particle size
3.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
particle size
30.0 μm std dev <0.5 μm, coeff var <2%
particle size
0.1 μm std dev <0.03 μm
particle size
12.0 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
concentration
2% (solids)
concentration
2% (solids)
concentration
2% (solids)
concentration
2% (solids)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)