Merck
77981
CT-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Cefixim-Tellurit-Supplement, Tellurit-Cefixim-Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
Application
Ein selektives Supplement für die Isolierung von Escherichia coli 0157, empfohlen von der ISO Kommission.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
Kaliumtellurit 1.25 mg, Cefixim 0.025 mg
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)