Fortfahren mit
77880
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-(+)-1-Phenyl-ethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-423-4
Beilstein/REAXYS Number:
2410916
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
€ 58,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
grade
purum
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
refractive index
n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Other Notes
Standard chiral amine used for the resolution of acids. Use as chiral auxiliary
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11554177879726621
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
187-189 °C (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
n20/D 1.526 (lit.), n20/D 1.528
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-α-Methylbenzylamin
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)