Fortfahren mit
75580
Triethylorthoacetat
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Triethyl-orthoacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C(OC2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-112-4
Beilstein/REAXYS Number:
506201
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 47,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396
bp
142 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethyl orthoacetate is a general reagent used to functionalize alcohols with acetate groups. It can be used in following reactions:
  • Stereocontrolled total synthesis of a naturally occuring indole alkaloid, (−)-aspidophytine.
  • Conversion of allylic alcohols to γ,δ-unsaturated esters under mild acidic condition, a reaction popularly known as Johnson–Claisen rearrangement.
  • Synthesis of heterocycles such as 2-oxazolines and quinazolin-4(3H)-one derivatives.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T60402T60607T60453
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
155-160 °C (lit.)
bp
146 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylorthoacetat
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
102.2 °F - Non-equilibrium method
flash_point_c
39 °C - Non-equilibrium method
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-39-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An efficient and versatile method for the synthesis of optically active 2-oxazolines: an acid-catalyzed condensation of ortho esters with amino alcohols.
Kamata K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(9), 113-3116 (1998)
Clay catalysis: condensation of orthoesters with O-substituted aminoaromatics into heterocycles.
Villemin D, et al.
Synthetic Communications, 26(15), 2895-2899 (1996)
Simple stereoselective version of the Claisen rearrangement leading to trans-trisubstituted olefinic bonds. Synthesis of squalene.
Johnson WS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(3), 741-743 (1970)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B5386-5MG04061832895789
B5386-25MG04061833433799
B5386-100MG04061833433782
75580-500ML04061837015960
75580-100ML04061837015953