Direkt zum Inhalt
Merck

74734

Natrium-1-octadecansulfonat

suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)

Synonym(e):

1-Octadecansulfonsäure Natriumsalz

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
CH3(CH2)17SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
237-660-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3921201
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


assay

≥99.0% (T)

technique(s)

ion pair chromatography: suitable

mp

163-165 °C (lit.)

λ

1 % in acetonitrile: water (1:9) (hot)

UV absorption

λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.05, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 500 nm Amax: 0.01

suitability

corresponds to standard for filter test

SMILES string

[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O



Lagerklasse

13 - Non Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen