Fortfahren mit
74491
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
analytical standard, size: 20 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 439,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension, particles
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
10% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
20 μm std dev <0.3 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
application(s)
environmental
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This polystyrene-based microparticle (size: 20 μm) size standard is ideal for profiling particle size distribution (PSD) of test samples.
Application
Used to standardize and monitor instrument particle size.
Also used:
  • to assess the effect of microplastics on zooplankton upon ingestion
  • to calibrate microfluidic device based on size measurements
  • in focused beam reflectance measurement (FBRM) based particle system characterization
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
749648413579807
particle size
20 μm std dev <0.3 μm, coeff var <2%
particle size
15 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
particle size
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
particle size
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In situ single cell detection via microfluidic magnetic bead assay
Liu F, et al.
PLoS ONE, 12(2), e0172697-e0172697 (2017)
Microplastics alter the properties and sinking rates of zooplankton faecal pellets
Cole M, et al.
Environmental Science & Technology, 50(6), 3239-3246 (2016)
Interpretation of focused beam reflectance measurement (FBRM) data via simulated crystallization
Yu ZQ, et al.
Organic Process Research & Development, 12(4), 646-654 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
74491-250ML-F04061837788970
74491-250ML04061837788963
74491-5ML-F04061832889429
74491-10ML-F04061837788956
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. I wanted to couple antibodies on to Micro particles based on polystyrene (Cat No:74491) 20uM particles by Physical adsorption Pl let me know can this particles be used for passive adsorption of antibody on these PS particles
    1 answer
    1. Yes, antibodies can be adsorbed to the surface of these 20 µm polystyrene particles. However, this process occurs passively, in a nonspecific manner. For specific coupling, COOH-functionalized particle types are recommended.
      Helpful?
  2. Dear Mr., Ms, I would like to know what is the best buffer to dilute homogeneously those PS beads (ref. 74491). Is it better to use DI water ? Phosphate Buffer Solution ? Is it necessary to add surfactant and if yes at which concentration ? Thank you.
    1 answer
    1. Microspheres are synthesized in water and should be stored in water. Deionized water is the best suspending medium, as high concentrations of ions may result in irreversible aggregation.
      Helpful?
  3. 1. What is the molecular weight of this product? 2. How many particles are there per mL?
    1 answer
    1. This product is an aqueous suspension containing 10% solids in the form of polystyrene microparticles. The molecular weight of the starting material has not been determined. The particle count is not tested or reported on a lot-to-lot basis. However, historical information reveals an estimate of 2.0 - 2.4 x 10E7 particles/mL. This information is theoretical, based on concentration and particle size.
      Helpful?
  4. We have this 5 mL of latex beads. I curious about how many beads in the bottle. It is important for our study. Thank you. Regards
    1 answer
    1. The number of beads per bottle is not determined.