Fortfahren mit
73664
Mettler-Toledo-Kalibriersubstanz ME 18870, Benzophenon
traceable to primary standards (LGC)
Synonym(e):
Benzophenon, Diphenylketon, Diphenylmethanon, NSC 8077
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
UNSPSC Code:
20121904
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-337-6
Beilstein/REAXYS Number:
1238185
MDL number:
€ 61,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
quality
traceable to primary standards (LGC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Die Mettler-Toledo-Kalibriersubstanz ME 18870, Benzophenon (47–51 °C), ist ein analytischer Standard, der sich ideal für die Routinekalibrierung von Mettler-Toledo-Schmelzpunktmessgeräten eignet. Der Wert des Schmelzpunktsentspricht einem Mittelwert von 6 bis 12 Messungen mit einemMettler-Toledo MP90 Excellence Instrument, das mittelsPrimärstandards kalibriert wurde.
Application
Dieser Mettler-Toledo-Schmelzpunktstandard wird zur Kalibrierung des Schmelzpunktmessgeräts des Mettler-Thermosystems FP900 verwendet.
Features and Benefits
  • Schmelzpunktkalibrierstandard, rückführbar auf einen Primärstandard von LGC, London
  • Schmelzpunktbewertung, die für physikalisch korrekte bzw. von der Heizrate abhängige Schmelzpunktbestimmungen sowohl im thermodynamischen Modus als auch im Pharmakopöe-Modus durchgeführt wird
  • Mit Analysezertifikaten und Sicherheitsdatenblatt erhältlich
  • Ein Produkt von analytischer Standardqualität zur Erfüllung der QC/QA-Anforderungen bei der Schmelzpunktbestimmung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR12044428421056130
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
119-61-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erythritol: crystal growth from the melt
Jesus Lopes.J.A, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 388(1), 129-135 (2010)
Masayuki Kyomoto et al.
Biomaterials, 34(32), 7829-7839 (2013-07-31)
We investigated the production of free radicals on a poly(ether-ether-ketone) (PEEK) substrate under ultraviolet (UV) irradiation. The amount of the ketyl radicals produced from the benzophenone (BP) units in the PEEK molecular structure initially increased rapidly and then became almost
Young-Jin Kim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(42), 10537-10541 (2012-09-20)
Caught in a web: Photo-cross-linkable temperature-responsive polymer-based nanofiber webs have been synthesized that have the ability to capture, encapsulate, and release cells by dynamically transforming the fibrous structure into hydrogel-like structures by wrapping, swelling, and deswelling processes in response to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73664-5G-F04061835561124
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Are the Mettler-Toledo Calibration melting standards already dried and pulverized, ready to use out of the bottle?
    1 answer
    1. The answer is yes. All melting point standards are ground to a fine powder, tested as melting point standards and ready to use.