Fortfahren mit
73145
Hefe-Autolysat
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3.5% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤15% ash
ign. residue
≤15%
loss
≤5% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
molds, yeasts
General description
Hefeautolysat ist ein Trockenextrakt von autolysierenden Hefen (Sacharomyces), welches eine gute Quelle von Aminostickstoff und Vitaminen ist, vor allem der wasserlösliche Vitamin-B-Komplex. Der Zusatz zu vielen Medien für die Fermentations-Bouillons erhöht die Ausbeute der Organismen und wird empfohlen, wenn schnelles Wachstum erwünscht ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7016189526Y0875
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
suitability
yeasts, molds
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hefe-Autolysat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73145-500G-F04061832866864