Fortfahren mit
70176
Pepton aus Gelatine, pankreatisch verdaut
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Gelatine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 34,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
Porcine bone, Porcine hide
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥15%
nitrogen analysis
, ≥2.2 AN:TN ratio
ign. residue
≤10%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
Application
Ein pankreatischer Verdau von tierischen Proteinen mit hohem Prolin-Gehalt und wenig schwefelhaltigen Aminosäuren.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
771808230370173
biological source
Porcine bone, Porcine hide
biological source
Porcine skeletal muscle
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
nitrogen analysis
, ≥2.2 AN:TN ratio
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
, ~0.3 AN:TN ratio
nitrogen analysis
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C in H2O)
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)