Fortfahren mit
70174
Pepton aus Fleisch, petisch verdaut
Peptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Rinderfleisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
293-426-3
NACRES:
NA.85
€ 60,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine skeletal muscle
Quality Level
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥10%
ign. residue
≤12%
loss
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Streptococcus spp.
Application
Dieses Pepton ist ein Hydrolysat, dass durch Teilverdau mit Pepsin gewonnen wurde. Es wird für übliche Kulturmedien in der Routine von diversen Mikroorganismen verwendet. Das Pepton wird auch von der USP für Sterilitätstests beschrieben und wird für die Aufzucht von Streptokokken und den Nachweis von Schwefelwasserstoff-bildenden Mikroogranismen empfohlen.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
912498296270175
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
bovine heart
biological source
Porcine pancreas, bovine heart (
)
biological source
bovine skeletal muscle
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Streptococcus spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
Clostridium spp., Corynebacterium spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70174-100G04061832812090
70174-500G04061833440889
Questions
  1. Die Haltbarkeit dieses Produktes ist nicht angegeben, wo finden wir Angaben zu diesem wichtigen Qualitätsaspekt? Vielen Dank für ihre Hilfe.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.