Fortfahren mit
70138
Hirn-Herz-Infusionsagar
NutriSelect® Plus, powder, for bacteria, pack of 500 g
Synonym(e):
BHI-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171605
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Ph:
7.2-7.6 (25 °C)
Form:
powder
Suitability:
Ajellomyces spp., Blastomyces spp., Enterococcus spp., Erysipelothrix spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., bacteria, nonselective for Candida spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Shigella spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application(s):
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
water monitoring
€ 230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , brain extract, 7.8 g/L , dextrose, 2.0 g/L , disodium phosphate, 2.5 g/L , heart extract, 9.7 g/L , proteose peptone, 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
pH
7.2-7.6 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
water monitoring
storage temp.
10-30°C
suitability
Ajellomyces spp., Blastomyces spp., Enterococcus spp., Erysipelothrix spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., bacteria, nonselective for Candida spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Shigella spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
General description
Rosenow entwickelte das Originalmedium durch die Zugabe von Hirngewebe zu Dextrose-Agar. Diese Medien enthalten viele Nährstoffe und sind gut gepuffert, um das Wachstum von einer Vielfalt von Mikroorganismen wie Streptococci, Pneumococci, Meningococci usw. zu unterstützen. Die Zugang von Aszites ermöglicht die Kultivierung von Gonococci. Durch die Zugabe von 10 % defibriniertem Schafsblut ist es nützlich für die Isolierung und Kultivierung von Histoplasma capsulatum und anderen pathogenen Pilzen. Dieses Medium wird für die selektive Isolierung von anspruchsvollen Pilzen (insbesondere Histoplasma capsulatum und Blastomyces) eingesetzt. Das Wachstum der begleitenden Bakterien, saprophytischen Hefen und Schimmelpilzen kann durch die Zugabe der folgenden empfohlenen Komponentenmischungen nahezu vollständig unterdrückt werden: 12 mg Penicillin und 40 μg Streptomycin je Liter; 50 mg Chloramphenicol und 500 mg Cycloheximid je Liter; 50 mg Gentamicin und/oder 50 mg Chloramphenicol je Liter.
Dieses Medium eignet sich aufgrund seines Glucosegehalts weniger für die Identifizierung von hämolytischen Formen, wenn Blut zugegeben wird. Bei der Handhabung von Histoplasma capsulatum ist besondere Vorsicht geboten, um die Verbreitung seiner infektiösen Sporen zu verhindern. Diese Kultur sollte in einem geschlossenen Schrank mit gefiltert Luft untersucht werden.
Application
BHI-Agar ist ein Allzweckmedium, das für die Primärisolierung von pathogenen aeroben Bakterien aus klinischen Proben sowie für die Kultivierung und Erhaltung von anspruchsvollen Mikroorganismen aus Lebensmitteln, Tierfutter, Wasser und anderen Proben eingesetzt wird.
Defibriniertes Schafsblut, das zu dem Basalmedium gegeben wird, stellt essenzielle Wachstumsfaktoren für anspruchsvollere Pilzorganismen bereit.
Preparation Note
52 g in 1 l destilliertem Wasser suspendieren. Sieden, bis das Medium vollständig aufgelöst ist. In Röhrchen oder Flaschen aufteilen und zum Sterilisieren 15 Minuten lang bei 121 °C autoklavieren.
Other Notes
Selektion auf Vancomycinresistenz in klinischen Isolaten von Staph. haemolyticus[1]
Wir bieten zwei Medientypen an: das höherwertige granulierte GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect® Kulturmedium, je nach Anforderung bei der jeweiligen Anwendung.
Die Bezeichnungen „Basic“, „Plus“ oder „Prime“ werden ergänzt, um das Qualitätssicherungsniveau anzugeben, von der Basis-Qualitätssicherung (Basic) über die Standard-Qualitätssicherung (Plus) bis zur Premium-Qualitätssicherung (Prime) für vollständige regulatorische Konformität.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701335328627688
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
water monitoring
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
Ajellomyces spp., Enterococcus spp., Haemophilus spp., bacteria, nonselective for Clostridium spp., nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Shigella spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms, Blastomyces spp., Pneumococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Staphylococcus spp., Erysipelothrix spp., nonselective for Neisseria spp., nonselective for Candida spp., nonselective for bacteria (General Media)
suitability
Aeromonas spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., bacteria (pathogenic and non-pathogenic like Neisseria, Streptococci), nonselective and differential for Bacillus cereus, nonselective and differential for Bacillus spp., nonselective and differential for Bordetella spp., nonselective and differential for Candida spp., nonselective and differential for Clostridium spp., nonselective and differential for Corynebacterium spp., nonselective and differential for Enterococcus spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Listeria spp., nonselective and differential for Neisseria spp., nonselective and differential for Pseudomonas spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for Streptococcus spp., nonselective and differential for coliforms
suitability
Haemophilus spp., bacteria, nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Yersinia spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
Gardnerella spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., bacteria (general purpose media), nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Clostridium spp., nonselective for Corynebacterium spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)