Fortfahren mit
68529
Isobutyraldehyd
analytical standard
Synonym(e):
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-149-6
Beilstein/REAXYS Number:
605330
MDL number:
€ 91,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
66 mmHg ( 4.4 °C)
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
384 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.374
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubility
60 g/L at 25 °C
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W222011W222003240788
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
assay
≥97.0% (GC)
assay
96%
assay
≥98%
assay
≥99%
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F, 2 %, 32 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyraldehyd
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
68529-1ML04061832758961
68529-5ML04061837241864