Fortfahren mit
67649
Methylmalonsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-Methylpropandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1756084
MDL number:
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
128-130 °C (lit.), 131-134 °C
SMILES string
CC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.41328102687M54058
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
97%
assay
99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mp
128-130 °C (lit.), 131-134 °C
mp
74-76 °C
mp
112-114 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylmalonsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N1895-250MG04061832918020
N1895-50MG04061834109921
N1895-10MG04061832918013