Wichtige Dokumente
66030
2-Methyl-1-buten
analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
9.98 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
bp
31 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−137 °C (lit.)
Dichte
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)