Merck
63866
Sigma-Aldrich
(Chlormethyl)polystyrol
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
Synonym(e):
Merrifield Polymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Kennzeichnungsgrad
~1.7 mmol/g Cl loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)