Fortfahren mit
61827
2,6-Bis-{[bis-(2-pyridylmethyl)-amino]-methyl}-4-methyl-phenol
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
H-bpmp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H34N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.66
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5321807
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
Cc1cc(CN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)c(O)c(CN(Cc4ccccn4)Cc5ccccn5)c1
InChI
1S/C33H34N6O/c1-26-18-27(20-38(22-29-10-2-6-14-34-29)23-30-11-3-7-15-35-30)33(40)28(19-26)21-39(24-31-12-4-8-16-36-31)25-32-13-5-9-17-37-32/h2-19,40H,20-25H2,1H3
InChI key
SAJIFZPINIDYBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Hoch selektiver kolorimetrischer Farbstoff für quantitve Phosphat-Messungen in allen Arten von wässrigen Proben bei pH 7.0. Der Indikator wird durch einfaches Mischen von H-bpmp, Zinkperchlorat und Brenzcatechinviolett in Wasser im Molverhältnis 1:2:1 hergestellt.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)