Wichtige Dokumente
60845
Cobalt(II,III)-oxid
puriss. p.a., for the determination of sulfur, ≥71% Co basis (KT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
for the determination of sulfur
Assay
≥71% Co basis (KT)
Verunreinigungen
≤0.001% total of sulfur (S)
mp (Schmelzpunkt)
895 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤100 mg/kg
SMILES String
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
InChIKey
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)