Fortfahren mit
60372
Secoisolariciresinol
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2R*,3R*)-2,3-Bis-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-1,4-butandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 548,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O6
Molekulargewicht:
362.42
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-599-2
Beilstein/REAXYS Number:
6611290
MDL number:
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
SMILES string
OC[C@@H]([C@H](CO)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChI key
PUETUDUXMCLALY-HOTGVXAUSA-N
Application
Secoisolariciresinol is a metabolite of secoisolariciresinol diglucoside (SDG), an antioxidant present in flaxseed.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
Enantiomerengemisch des (R*,R*)-Diastereoisomeren
Other Notes
Component of functional food. Flaxseed lignan with antioxidant activity[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
345296237639PHR2896
form
solid
form
-
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
97%
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M R O'Neil et al.
Domestic animal endocrinology, 37(3), 148-158 (2009-06-30)
To evaluate the estrogenic potential of secoisolariciresinol diglycoside (SDG) found in linseed meal (LSM) on visceral organ mass, IGF-I, and thyroid hormone (T(3) and T(4)) concentrations, 48 multiparous, ovariectomized ewes (54.6 +/- 1.1 kg) were used in a 3 x
Niina M Saarinen et al.
The British journal of nutrition, 104(6), 833-841 (2010-04-15)
Limited information is available on lignan metabolism and tissue distribution between sexes and the effects of prolonged lignan exposure on tissue concentrations. In the present study, excretion and tissue distribution of lignans were compared after 1 d and 7 d
Cheng-Zhi Wang et al.
BMC microbiology, 10, 115-115 (2010-04-20)
The effects of enterolignans, e.g., enterodiol (END) and particularly its oxidation product, enterolactone (ENL), on prevention of hormone-dependent diseases, such as osteoporosis, cardiovascular diseases, hyperlipemia, breast cancer, colon cancer, prostate cancer and menopausal syndrome, have attracted much attention. To date
Global Trade Item Number
SKUGTIN
60372-25MG-F04061833277706
60372-5MG-F04061832675763