Fortfahren mit
58221
Potassium chloride solution
ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl)
Synonym(e):
Kaliumchlorid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
MDL number:
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ISA (Ionenstärke-Einstellreagens: 1 M KCl), 1 M KCl
Quality Level
concentration
1 M KCl
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Preparation Note
hergestellt aus hochreinen Salzen
Other Notes
Lösung zum Etablieren einer konstanten Ionenstärke in einer Probelösung, in der zB. Calcium mit ISE bestimmt werde soll
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
601371.012031.04817
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
concentration
1 M KCl
concentration
~3 M KCl
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F. Honold et al.
Ionenselektive Elektroden null
Hanne Sørup Tastesen et al.
Amino acids, 46(7), 1659-1671 (2014-03-25)
High-protein diets induce alterations in metabolism that may prevent diet-induced obesity. However, little is known as to whether different protein sources consumed at normal levels may affect diet-induced obesity and associated co-morbidities. We fed obesity-prone male C57BL/6J mice high-fat, high-sucrose
Sandra S Wise et al.
Toxicology and applied pharmacology, 279(2), 113-118 (2014-06-22)
Sea turtles are a charismatic and ancient ocean species and can serve as key indicators for ocean ecosystems, including coral reefs and sea grass beds as well as coastal beaches. Genotoxicity studies in the species are absent, limiting our understanding
Global Trade Item Number
SKUGTIN
58221-500ML-F04061838196149