Merck
54349
Sigma-Aldrich
Gold-Nanopartikel
0.6-0.9% solid material basis, 0.01% HAuCl4 in toluene
Synonym(e):
Dodecylthiol funktionalisierte Goldnanopartikel
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
nanoparticles
Qualitätsniveau
Assay
0.6-0.9% solid material basis
Form
dispersion
nanoparticles
Konzentration
0.01% HAuCl4 in toluene
Partikelgröße
3-6 nm
Funktionelle Gruppe
thiol
SMILES String
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Surface stabilized with tetraoctylammonium bromide
Vorsicht
luftbeständig
Hinweis zur Analyse
UV: schwaches Absorptionsmaximum bei ~520 nm
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)