Wichtige Dokumente
52495
Hexadimethrinbromid
for protein sequence analysis, ≥94% (AT)
Synonym(e):
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylen-polymethobromid, Polybren
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for protein sequence analysis
Assay
≥94% (AT)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
InChIKey
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)